Learn More
Hipurato de sodio, 96 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11429243
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
50 g
250 g
Tamaño de la unidad:
250 g
50 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11429243 50 g 50 g
11439243 250 g 250 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11429243 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor A11723.18
 Artículo restringido
En stock
Añadir a la cesta
CAS: 532-94-5 | C9H8NNaO3 | 201.157 g/mol
It may be a useful urinary biomarker for certain cancers such as gastric cancer and oxidative stress.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
Puede ser útil como biomarcador urinario en la detección de ciertos cánceres, como el gástrico, y del estrés oxidativo.
Solubilidad
Soluble en agua.
Notas
Almacenar en un lugar fresco. Mantener el recipiente bien cerrado en un lugar seco y bien ventilado. Almacenar alejado de agentes oxidantes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 532-94-5
Fórmula molecular C9H8NNaO3
Peso molecular (g/mol) 201.157
Número MDL MFCD00002693
Clave InChI ZBCAZEFVTIBZJS-UHFFFAOYSA-M
Sinónimo sodium hippurate, hippuric acid sodium salt, sodium 2-benzamidoacetate, n-benzoylglycine sodium salt, glycine, n-benzoyl-, monosodium salt, ccris 5812, hippuric acid, monosodium salt, glycine, n-benzoyl-, sodium salt 1:1, hippurate sodium, benzoylaminoacetic acid sodium salt
PubChem CID 516953
Nombre IUPAC sodio; 2-benzamidoacetato
SMILES C1=CC=C(C=C1)C(=O)NCC(=O)[O-].[Na+]
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Sodium Hippurate
Intervalo de porcentaje de ensayo 96%
Cantidad 50 g
Información de solubilidad Soluble in water.
Formula Weight (peso de la fórmula) 201.16
Porcentaje de pureza 96%
Forma física Lump/Powder