Learn More
Hexanitrocobaltato(III) de sodio, reactivo ACS, Honeywell™ Fluka™
Código de producto. 15652320
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
100 g
500 g
Envase:
Frasco de polietileno
Tamaño de la unidad:
100 g
500 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase unitSize
15652320 500 g Frasco de polietileno 500 g
15642320 100 g Frasco de polietileno 100 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 15652320 Proveedor Honeywell-Fluka N.º de proveedor 233722500G
Solicitar formato a granel o personalizado
Reactivo ACS
  • Líderes del sector durante más de 65 años
  • Honeywell ofrece ahora reactivos inorgánicos de primera calidad Fluka™ en todo el mundo – con consistencia, pureza y precisión garantizadas
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 13600-98-1
Fórmula molecular CoN6Na3O12
Peso molecular (g/mol) 403.93
Número MDL MFCD00003512
Clave InChI BZFWEBJDBATXME-UHFFFAOYSA-N
Nombre IUPAC hexanitrocobalto trisódico (ilio)
SMILES [Na+].[Na+].[Na+].[O-][N+](=O)[Co+3]([N+]([O-])=O)([N+]([O-])=O)([N+]([O-])=O)([N+]([O-])=O)[N+]([O-])=O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Sodium Hexanitrocobaltate(III)
Punto de fusión 220°C
Color Dorado o naranja amarillento
Cantidad 500 g
Fórmula lineal Na3Co(NO2)6
Número UN UN1479
Formula Weight (peso de la fórmula) 403.94g/mol
Grado Reactivo ACS
Envase Frasco de polietileno
Aspecto Powder