Learn More
Hexanitritocobaltato(III) de sodio, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11473534
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
50 g
250 g
Tamaño de la unidad:
250 g
50 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11473534 50 g 50 g
11483534 250 g 250 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11473534 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor A11216.18
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 14649-73-1 | CoN6Na3O12 | 403.933 g/mol
Sodium hexanitritocobaltate(III) is used as primary and secondary intermediate in chemical research.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
El hexanitritocobaltato(III) de sodio se utiliza como intermediario primario y secundario en la investigación química.
Solubilidad
Soluble en agua.
Notas
Almacenar a temperatura ambiente. Incompatible con ácidos, agentes reductores y aminas.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 14649-73-1
Fórmula molecular CoN6Na3O12
Peso molecular (g/mol) 403.933
Número MDL MFCD00003512
Clave InChI ZEBNDJQGEZXBCR-UHFFFAOYSA-H
Sinónimo cobaltic trisodium hexanitrite, trisodium cobalt 3+ hexanitrite, sodium hexanitritocobaltate 3-, cobalt 3+ sodium nitrite 1:3:6, cobaltate 3-, hexanitrito-, trisodium, cobaltate 3-, hexakis nitrito-o-, trisodium, oc-6-11, na3 co no2 6, cobaltate 3-, hexakis nitrito-kappao-, sodium 1:3 , oc-6-11
PubChem CID 159748
Nombre IUPAC trisodio;cobalto(3+);hexanitrito
SMILES N(=O)[O-].N(=O)[O-].N(=O)[O-].N(=O)[O-].N(=O)[O-].N(=O)[O-].[Na+].[Na+].[Na+].[Co+3]
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Sodium hexanitritocobaltate (III)
Punto de fusión 220°C (decomposition)
Cantidad 50 g
Fórmula lineal Na3Co(NO2)6
Número UN UN1479
Índice Merck 14,8603
Información de solubilidad Soluble in water.
Formula Weight (peso de la fórmula) 403.94
Olor Odorless
compliance-icons compliance-icons
Nombre del producto
  • Sodium hexanitrocobaltate(III)
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • Carcinogenicidad Categoría 2
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
  • Sólido comburente Categoría 2
  • Sensibilizante respiratorio Categoría 1
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
  • Sensibilización cutánea Categoría 1
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
Indicaciones de peligro
  • H272-Puede agravar un incendio; comburente.
  • H315-Provoca irritación cutánea.
  • H317-Puede provocar una reacción alérgica en la piel.
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
  • H334-Puede provocar síntomas de alergia o asma o dificultades respiratorias en caso de inhalación.
  • H335-Puede irritar las vías respiratorias.
  • H351-Se sospecha que provoca cáncer.
Consejos de prudencia
  • P210-Mantener alejado del calor, de superficies calientes, de chispas, de llamas abiertas y de cualquier otra fuente de ignición. No fumar.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.
  • P304+P340-EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración.
  • P312-Llamar a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/si la persona se encuentra mal.
  • P332+P313-En caso de irritación cutánea: Consultar a un médico.
  • P333+P313-En caso de irritación o erupción cutánea: Consultar a un médico.
  • P337+P313-Si persiste la irritación ocular: Consultar a un médico.
  • P371+P380+P375-En caso de incendio importante y en grandes cantidades: Evacuar la zona Luchar contra el incendio a distancia, dado el riesgo de explosión.
Otros peligros
  • MIXTURE LIST-Contain: Sodium hexanitrocobaltate(III)