Learn More
Hexametafosfato de sodio, TRC
Código de producto. 30393518
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 g
Tamaño de la unidad:
10 g
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
30393518 10 g 10 g
1 options
Código de producto. 30393518 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCH68915010G
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 26-04-2027
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Sodium Hexametaphosphate
CAS 68915-31-1
Cantidad 10 g
Fórmula molecular (NaPO3)n
Sinónimo Sodium Polyphosphate, Sodium Polyphosphates, Actophos, Brifisol 512, Brifisol 85 Instant, Budit 4, Budit 6H, Budit 7, Budit 9, Calgon, Calgon (old), Calgon 188N, Calgon N, Calgon N New, Calgon R, Calgon Regular, Calgon S, Calgon T, Calgon Unadjusted, Chemi-Carl, Chimotan P, Curafos, Curafos 11-2, Curafos 22-4, Curaphos 700, Dispersant 5010, E 452i, Giltex, Glass H, Glassy Sodium Polyphosphate, Hagan phosphate, Hamine, Hexaphos, Hypersperse SI 300, KW 2353, LSN 3, Medi-Calgon, Micromet, P 8510, Pescamine 150, Poly-phos, Polyrinsan, R-TEK, Rhodiaphos, SHMP, Rumford Metafos, Rumford Quadrafos, S-Tarinsan, SHMP, SQ Phosphate, Sodaphos, Sodium polyphosphate glass, Ultrapolyhos, Vitrafos
Fórmula InChI InChI=1S/2Na.H4O7P2/c;;1-8(2,3)7-9(4,5)6/h;;(H2,1,2,3)(H2,4,5,6)/q2*+1;/p-2
SMILES OP(=O)([O-])OP(=O)(O)[O-].[Na+].[Na+]
Peso molecular (g/mol) 221.94