Learn More
Hexametafosfato de sodio, puro, escamas, principalmente (NaPO3)6, Fisher Chemical
Código de producto. 10336340 Tienda Fisher Chemical Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
500 g
1 kg
Tamaño de la unidad:
1 KG
500 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
10336340 1 kg 1 KG
10080480 500 g 500 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 10336340 Proveedor Fisher Chemical N.º de proveedor S/4120/60
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Ver productos alternativos
Na6O18P6, número de CAS-10124-56-8, 1 kg, Blanco, 611,7708 g/mol, 640 °C, 136045, Jarra de plástico para polvo, de 6,0 a 7,7, sólido
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 10124-56-8
Fórmula molecular Na6O18P6
Peso molecular (g/mol) 611.77
Número MDL 136045
Especificaciones
Punto de fusión 640°C
Color Blanco
pH 6.0 to 7.7
Forma física Maciza
Cantidad 1 kg
Formula Weight (peso de la fórmula) 611.7708g/mol
Grado Pure
Envase Jarra de plástico para polvo