Learn More
Hexametafosfato sódico, SLR, polvo, principalmente (NaPO3)6, Fisher Chemical
Código de producto. 10204640 Tienda Fisher Chemical Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
500 g
1 kg
Tamaño de la unidad:
1 KG
500 GR
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
10204640 500 g 500 GR
10518450 1 kg 1 KG
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 10204640 Proveedor Fisher Chemical N.º de proveedor S/4160/53
 Artículo restringido
En stock
Añadir a la cesta
Edge
Na6O18P6, número de CAS-10124-56-8, 500 g, Blanco, 611,7708 g/mol, 640 °C, 136045, Jarra de plástico para polvo, de 6,0 a 7,7, sólido
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 10124-56-8
Fórmula molecular Na6O18P6
Peso molecular (g/mol) 611.77
Número MDL 136045
Especificaciones
Punto de fusión 640 °C
Color Blanco
pH 6.0 a 7.7
Forma física Sólido en polvo
Cantidad 500 g
Envase Jarra de plástico para polvo
Formula Weight (peso de la fórmula) 611,7708g/mol