Learn More
Hexahidroxiplatinato sódico (IV), 99,9 % (base de metales), Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11327477
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
Tamaño de la unidad:
1 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11327477 1 g 1 g
11317477 5 g 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11327477 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor 012620.03
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 12325-31-4 | H6Na2O6Pt | 343.11 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 12325-31-4
Fórmula molecular H6Na2O6Pt
Peso molecular (g/mol) 343.11
Número MDL MFCD00014236
Clave InChI LDMNYTKHBHFXNG-UHFFFAOYSA-H
Nombre IUPAC platinum(4+) disodium hexahydroxide
SMILES [OH-].[OH-].[OH-].[OH-].[OH-].[OH-].[Na+].[Na+].[Pt+4]
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Sodium hexahydroxyplatinate(IV)
Punto de fusión 150°C (decomposition)
Color Amarillo a marrón
Notas del porcentaje del ensayo (base metálica)
Fórmula lineal Na2Pt(OH)6
Cantidad 1 g
Formula Weight (peso de la fórmula) 343.1
Porcentaje de pureza 99.9%
Forma física cristalino/a/s