Learn More
Hexafluorosilicato de sodio, > 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Descripción
Sodium hexafluorosilicate is used as a additive for water fluoridation, opal glass raw material and in ore refining. It is also used in the preparation of other fluoride chemicals like sodium fluoride, sodium hexafluoroaluminate, potassium hexafluorosilicate, ammonium fluoride and calcium fluoride. It finds application as flotator, component for wet etching, wood preservative, brazing flux and welding compound. It is an active component of concrete.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Sodium hexafluorosilicate |
| Punto de fusión | (decomposition) |
| Color | Blanco |
| Forma física | Crystals |
| Cantidad | 2 kg |
| Intervalo de porcentaje de ensayo | >99% |
| Información de solubilidad | Slightly soluble in water. Solubility increases with temperature. Insoluble in alcoholSlightly soluble in water. Insoluble in alcohol. |
| Nombre IUPAC | disodium hexafluorosilanediuide |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 188.06 |
| Índice de refracción | 1.31 |
| Mostrar más |
Seguridad y manipulación
- Sodium hexafluorosilicate
- Peligro
- Toxicidad aguda Categoría 3
- H301-Tóxico en caso de ingestión.
- H311-Tóxico en contacto con la piel.
- H331-Tóxico en caso de inhalación.
- P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
- P301+P310-EN CASO DE INGESTIÓN: Llamar inmediatamente a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/.
- P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.
- P304+P340-EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración.
- P311-Llamar a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/.
- MIXTURE LIST-Contain: Sodium silicofluoride