Learn More
Hexafluorofosfato de sodio, TRC
Código de producto. 30427396
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 g
Código de producto. Cantidad
30427396 10 g
1 options
Código de producto. 30427396 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCS63431010G
Este artículo requiere una actualización de precios antes de ser solicitado.
Solicite el precio de este artículo aquí.
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 21324-39-0
Fórmula molecular F6 P . Na
Peso molecular (g/mol) 167.954
Sinónimo Sodium Hexafluorophosphate, Phosphorus Sodium Fluoride (PNaF6), Sodium Hexafluorophosphate (NaPF6), Sodium hexafluorophosphate(1-)
Nombre IUPAC sodio;hexafluorofosfato
SMILES [Na+].F[P-](F)(F)(F)(F)F
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Sodium Hexafluorophosphate
Cantidad 10 g
Fórmula InChI InChI=1S/F6P.Na/c1-7(2,3,4,5)6;/q-1;+1
Formula Weight (peso de la fórmula) 167.954