Learn More
Hexafluorofosfato sódico, > 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11342158
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
25 g
100 g
Tamaño de la unidad:
100 g
25 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11342158 25 g 25 g
11352158 100 g 100 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11342158 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor 013064.14
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 21324-39-0 | F6NaP | 167.95 g/mol
Sodium hexafluorophosphate is used as an ion pairing agent for the determination of cobalt(II) in water samples. It is used as an important raw material in the preparation of 2-chloro-1,3-bis(dimethylamino)trimethinium hexafluorophosphate.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 21324-39-0
Fórmula molecular F6NaP
Peso molecular (g/mol) 167.95
Número MDL MFCD00011122
Clave InChI KMADQUOCJBLXRP-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo sodium hexafluorophosphate, sodium hexa-fluoro phosphate, sodium hexafluorophosphate v, napf6, sodium hexaflurophosphate, acmc-1cao2, sodium hexafluoro-, e5-phosphanuide, sodium hexafluoro-$l^ 5-phosphanuide, phosphate 1-, hexafluoro-, sodium 1:1
PubChem CID 5147921
Nombre IUPAC sodio;hexafluorofosfato
SMILES [Na+].F[P-](F)(F)(F)(F)F
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Sodium hexafluorophosphate
Punto de fusión >200°C
Color Blanco
Forma física Crystals
Cantidad 25 g
Intervalo de porcentaje de ensayo >99%
Información de solubilidad Soluble in water.
Formula Weight (peso de la fórmula) 167.95
Olor Odorless
Sensibilidad Hygroscopic
Aspecto White crystalline
Densidad 2.37
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons compliance-icons
Nombre del producto
  • Sodium hexafluorophosphate
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • Toxicidad aguda Categoría 4
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 1
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 1B
Indicaciones de peligro
  • H302-Nocivo en caso de ingestión.
  • H312-Nocivo en contacto con la piel.
  • H314-Provoca quemaduras graves en la piel y lesiones oculares graves.
  • H318-Provoca lesiones oculares graves.
  • H332-Nocivo en caso de inhalación.
Consejos de prudencia
  • P260-No respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P301+P330+P331-EN CASO DE INGESTIÓN: Enjuagarse la boca. NO provocar el vómito.
  • P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.
  • P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
  • P310-Llamar inmediatamente a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/.
Otros peligros
  • MIXTURE LIST-Contain: Sodium hexafluorophosphate