Learn More
Hexafluorofosfato de sodio, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11469936
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 g
25 g
100 g
Tamaño de la unidad:
100 g
25 g
5 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11469936 100 g 100 g
11449936 5 g 5 g
11459936 25 g 25 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 11469936 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor B20898.22
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 21324-39-0 | F6NaP | 167.95 g/mol
Sodium hexafluorophosphate is used as an ion pairing agent for the determination of cobalt(II) in water samples. It is used as an important raw material in the preparation of 2-chloro-1,3-bis(dimethylamino)trimethinium hexafluorophosphate.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
El hexafluorofosfato de sodio se utiliza como agente de emparejamiento de iones para la determinación del cobalto(II) en muestras de agua. Se utiliza como materia prima importante en la preparación de hexafluorofosfato de 2-cloro-1,3-bis(dimetilamino)trimetinio.
Solubilidad
Soluble en agua.
Notas
Higroscópico. Incompatible con ácidos fuertes, bases y agentes oxidantes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 21324-39-0
Fórmula molecular F6NaP
Peso molecular (g/mol) 167.95
Número MDL MFCD00011122
Clave InChI KMADQUOCJBLXRP-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo sodium hexafluorophosphate, sodium hexa-fluoro phosphate, sodium hexafluorophosphate v, napf6, sodium hexaflurophosphate, acmc-1cao2, sodium hexafluoro-, e5-phosphanuide, sodium hexafluoro-$l^ 5-phosphanuide, phosphate 1-, hexafluoro-, sodium 1:1
PubChem CID 5147921
SMILES [Na+].F[P-](F)(F)(F)(F)F
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Sodium hexafluorophosphate
Punto de fusión >200°C
Cantidad 100 g
Número UN UN3260
Información de solubilidad Soluble in water.
Nombre IUPAC sodio;hexafluorofosfato
Formula Weight (peso de la fórmula) 167.95
Porcentaje de pureza 98%
Olor Odorless
Sensibilidad Hygroscopic
Densidad 2.37