Learn More
Hexafluorofosfato de sodio, +98,5 %, puro, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 10492343 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 g
50 g
250 g
Envase:
Frasco de plástico
Tamaño de la unidad:
10 GR
250 GR
50 GR
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase unitSize
10492343 10 g Frasco de plástico 10 GR
10521071 50 g Frasco de plástico 50 GR
10552164 250 g Frasco de plástico 250 GR
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 10492343 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 196820100
Solicitar formato a granel o personalizado
Hexafluorofosfato de sodio, +98,5 %, puro, ACROS Organics, cantidad:50g, Envasado:Frasco de plástico, CAS:21324-39-0, de blanco a gris, grado:Puro, punto de fusión:200,0 °C, fórmula molecular:F6NaP, Peso molecular:167,95; Porcentaje de pureza:+98,5 %
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
Reactivo de formación de enlaces C-X
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 21324-39-0
Fórmula molecular F6NaP
Peso molecular (g/mol) 167.95
Número MDL MFCD00011122
Clave InChI KMADQUOCJBLXRP-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo sodium hexafluorophosphate, sodium hexa-fluoro phosphate, sodium hexafluorophosphate v, napf6, sodium hexaflurophosphate, acmc-1cao2, sodium hexafluoro-, e5-phosphanuide, sodium hexafluoro-$l^ 5-phosphanuide, phosphate 1-, hexafluoro-, sodium 1:1
PubChem CID 5147921
Nombre IUPAC sodio;hexafluorofosfato
SMILES [Na+].F[P-](F)(F)(F)(F)F
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Sodium hexafluorophosphate
Punto de fusión 200.0°C
Color Blanco a gris
Forma física Polvo cristalino
Cantidad 10 g
Intervalo de porcentaje de ensayo 98.5% min
Fórmula lineal NaPF6
Información de solubilidad Solubility in water: soluble
Formula Weight (peso de la fórmula) 167.95
Porcentaje de pureza ≥98.5%
Grado Pure
Envase Frasco de plástico
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons compliance-icons
Nombre del producto
  • Sodium hexafluorophosphate
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • Toxicidad aguda Categoría 4
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 1
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 1B
Indicaciones de peligro
  • H318-Provoca lesiones oculares graves.
  • H314-Provoca quemaduras graves en la piel y lesiones oculares graves.
  • H312-Nocivo en contacto con la piel.
  • H332-Nocivo en caso de inhalación.
  • H302-Nocivo en caso de ingestión.
Consejos de prudencia
  • P260-No respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P301+P330+P331-EN CASO DE INGESTIÓN: Enjuagarse la boca. NO provocar el vómito.
  • P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.