Learn More
Hexafluoroarsenato sódico(V), 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11319289
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 g
50 g
Tamaño de la unidad:
10 g
50 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11319289 10 g 10 g
11309289 50 g 50 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Normativa: Este producto contiene una sustancia incluida en el anexo XVII del Reglamento REACH (CE) no 1907/2006, todos los clientes deben completar una declaración antes de la entrega.
Código de producto. 11319289 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor 088517.09
Solicitar formato a granel o personalizado
Normativa: Este producto contiene una sustancia incluida en el anexo XVII del Reglamento REACH (CE) no 1907/2006, todos los clientes deben completar una declaración antes de la entrega.
Este producto de marca Thermo Scientific formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 12005-86-6
Fórmula molecular AsF6Na
Peso molecular (g/mol) 211.902
Número MDL MFCD00014228
Clave InChI NFXMAZFYHDSPPB-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo sodium hexafluoroarsenate v, potassium hexafluoro-$l^ 5-arsanuide, sodium hexafluoro-??-arsanuide, sodium hexafluoroarsenate, naasf6
PubChem CID 14205726
Nombre IUPAC sodio;hexafluoroarsénico(1-)
SMILES F[As-](F)(F)(F)(F)F.[Na+]
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Sodium hexafluoroarsenate (V)
Forma física Polvo
Cantidad 10 g
Número UN UN1557
Información de solubilidad Soluble in water.
Formula Weight (peso de la fórmula) 211.9
Porcentaje de pureza 99%