Learn More
Hexafluoroanimoniato de sodio, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 10485081 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
25 g
100 g
Envase:
Frasco de plástico
Tamaño de la unidad:
100 g
25 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase unitSize
10485081 100 g Frasco de plástico 100 g
10471713 25 g Frasco de plástico 25 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 10485081 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 419541000
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 16925-25-0 | F6NaSb | 258.72 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
Reactivo de formación de enlaces C-X
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 16925-25-0
Fórmula molecular F6NaSb
Peso molecular (g/mol) 258.72
Número MDL MFCD00003482
Clave InChI HKLMYZVMEYYVBS-UHFFFAOYSA-H
Sinónimo sodium hexafluoroantimonate, sodium hexafluoroantimonate v, sodium hexafluorostibanuide, sodium hexafluoro antimonate, antimony sodium fluoride, f6sb.na, nasbf6, acmc-20ajo7, sodium hexafluorostiboranuide, hexafluorostibine, sodium salt
PubChem CID 16689647
Nombre IUPAC sodio;hexafluoroantimonio(1-)
SMILES F[Sb-](F)(F)(F)(F)F.[Na+]
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Sodium hexafluoroantimonate
Nombre de nota 98%
Color Blanco
Forma física Polvo cristalino fino
Cantidad 100 g
Intervalo de porcentaje de ensayo 97.5% min
Fórmula lineal NaSbF6
Información de solubilidad Solubility in water: very soluble
Formula Weight (peso de la fórmula) 258.72
Porcentaje de pureza 98%
Envase Frasco de plástico
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons compliance-icons
Nombre del producto
  • Sodium hexafluoroantimonate
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • Toxicidad aguda Categoría 4
  • PELIGRO ACUÁTICO A LARGO PLAZO Categoría 2
Indicaciones de peligro
  • H411-Tóxico para los organismos acuáticos, con efectos nocivos duraderos.
  • H332-Nocivo en caso de inhalación.
  • H302-Nocivo en caso de ingestión.
Consejos de prudencia
  • P273-Evitar su liberación al medio ambiente.
  • P301+P312-EN CASO DE INGESTIÓN: Llamar a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/si la persona se encuentra mal.
  • P304+P340-EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración.