Learn More
Hexafluoroaluminato sódico, 99,9 % (base metálica), Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11490810
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
25 g
100 g
500 g
Tamaño de la unidad:
100 g
25 g
500 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11490810 25 g 25 g
11400820 100 g 100 g
11410820 500 g 500 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 11490810 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor 044478.14
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 13775-53-6 | Na3AlF6
Sodium aluminum hexafluoride is used as a solvent (or flux) for electrolysis aluminum oxides such as bauxite, whitener for enamels and an opacifier for glass and in the industrial production of aluminum.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 13775-53-6
Fórmula molecular Na3AlF6
Número MDL MFCD00003507
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Sodium hexafluoroaluminate
Punto de fusión 1000°C
Color Blanco
Forma física Polvo
Cantidad 25 g
Intervalo de porcentaje de ensayo 99.9% (metals basis)
Información de solubilidad Soluble in water(0.4g/L).
Formula Weight (peso de la fórmula) 209.95
Olor Odorless
Densidad 2.9 g/cm3 at 20°C
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Nombre del producto
  • Sodium hexafluoroaluminate
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • Toxicidad aguda Categoría 4
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 1
  • PELIGRO ACUÁTICO A LARGO PLAZO Categoría 2
Indicaciones de peligro
  • H302-Nocivo en caso de ingestión.
  • H372-Provoca daños en los órganos.
  • H411-Tóxico para los organismos acuáticos, con efectos nocivos duraderos.
Consejos de prudencia
  • P260-No respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
  • P273-Evitar su liberación al medio ambiente.
  • P264-Lavarse la cara, las manos ylas áreas de la piel expuestas concienzudamente tras la manipulación.
  • P270-No comer, beber ni fumar durante su utilización.
  • P314-Consultar a un médico en caso de malestar.
  • P501-Eliminar el contenido/el recipiente en conforme a la reglamentación local/regional/nacional/ internacional..