Learn More
Hexafluoroaluminato sódico, 99,5 % (base metálica), Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11393428
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
50 g
250 g
Tamaño de la unidad:
250 g
50 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11393428 50 g 50 g
11383428 250 g 250 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11393428 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor 036345.18
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 13775-53-6
Mainly used as fluxing agent in the production of aluminum electrolysis, also used as additive to the wear-resisting of abrasive products, iron alloy and the flux of rimming steel, non-ferrous metal flux, casting deoxidizer, enamel of emulsifier, glass opal agent, welding flux and ceramics filler. Aluminum- metallurgy. This chemical is used as adhesives, cosolvent in enamel industry.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 13775-53-6
Número MDL MFCD00003507
Sinónimo Aluminum sodium fluoride; Cryolite
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Sodium hexafluoroaluminate
Punto de fusión 1,000°C
Forma física Lump
Cantidad 50 g
Notas del porcentaje del ensayo (base metálica)
Número UN UN3260
Información de solubilidad Sparingly soluble in water 0.4g/L @ 20°C.
Formula Weight (peso de la fórmula) 209.95
Porcentaje de pureza 99.5%
Olor Odorless
Densidad 2.90 g/mL
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Nombre del producto
  • Sodium hexafluoroaluminate
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • Toxicidad aguda Categoría 4
  • PELIGRO ACUÁTICO A LARGO PLAZO Categoría 2
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 1
Indicaciones de peligro
  • H332-Nocivo en caso de inhalación.
  • H372-Provoca daños en los órganos.
  • H411-Tóxico para los organismos acuáticos, con efectos nocivos duraderos.
Consejos de prudencia
  • P260-No respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
  • P304+P340-EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración.
  • P312-Llamar a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/si la persona se encuentra mal.
Otros peligros
  • MIXTURE LIST-Contain: Sodium hexafluoroaluminate