Learn More
Hexacianoferrato(II) de sodio decahidratado, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Sodium hexacyanoferrate(II) decahydrate |
| CAS | 14434-22-1 |
| Fórmula molecular | Na4Fe(CN)6 . 10(H2O) |
| Cantidad | 5 g |
| Sinónimo | Sodium ferrocyanide decahydrate, Sodium ferrocyanide, Sodium hexacyanoferrate (Na4(Fe(CN)6))','decahydrate, Tetrasodium hexacyanoferrate(4-) decahydrate, Yellow prussiate of soda |
| Fórmula InChI | InChI=1S/6CN.Fe.4Na.10H2O/c6*1-2;;;;;;;;;;;;;;;/h;;;;;;;;;;;10*1H2/q6*-1;+2;4*+1;;;;;;;;;; |
| SMILES | O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.[Na+].[Na+].[Na+].[Na+].[Fe+2].[C-]#N.[C-]#N.[C-]#N.[C-]#N.[C-]#N.[C-]#N |
| Nombre IUPAC | tetrasodio;hierro(2+);hexacianuro;decahidrato |
| Peso molecular (g/mol) | 303.91 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 484.0181 |