Learn More
Hexacloroplatinato(IV) de sodio hexahidrato, TRC
Código de producto. 30424638
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
500 mg
1 g
2.5 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad
30424638 500 mg
30421310 2.5 g
30415764 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30424638 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCS077210500MG
Este artículo requiere una actualización de precios antes de ser solicitado.
Solicite el precio de este artículo aquí.
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 19583-77-8
Fórmula molecular Cl6Pt • 2Na • 6H2O
Peso molecular (g/mol) 561.88
Sinónimo Platinate(2-), hexachloro-, disodium, hexahydrate
Nombre IUPAC hexahidrato hexacloroplatinato(IV) sódico
SMILES [Cl-][Pt+4]([Cl-])([Cl-])([Cl-])([Cl-])[Cl-].[Na+].O.O.O.O.O.[Na+].O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Sodium Hexachloroplatinate(IV) Hexahydrate
Cantidad 500 mg
Fórmula InChI InChI=1S/6ClH.2Na.6H2O.Pt/h6*1H;;;6*1H2;/q;;;;;;2*+1;;;;;;;+4/p-6
Formula Weight (peso de la fórmula) 558.82