Learn More
Hexacloroplatino(IV) de sodio hexahidrato, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 10606301 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
Envase:
Frasco de vidrio
Tamaño de la unidad:
1 g
Código de producto. Cantidad Envase unitSize
10606301 1 g Frasco de vidrio 1 g
1 options
Código de producto. 10606301 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 316750010
Solicitar formato a granel o personalizado
Este artículo requiere una actualización de precios antes de ser solicitado.
Solicite el precio de este artículo aquí.
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Sodium hexachloroplatinate(IV) hexahydrate
Nombre de nota 98%
CAS 19583-77-8
Color Naranja
Forma física Sólido cristalino
Cantidad 1 g
Intervalo de porcentaje de ensayo 98%
Fórmula molecular Cl6H12Na2O6Pt
Fórmula lineal Na2PtCl6·6H2O
Número MDL MFCD00149172
Sinónimo sodium hexachloroplatinate iv hexahydrate, cl6pt.2na.6h2o, platinum iv sodium chloride, disodium;hexachloroplatinum 2-;hexahydrate, disodium hexachloroplatinate 2-hexahydrate
Información de solubilidad Solubility in water: soluble in water
Clave InChI XGFSWVNCHVSCSP-UHFFFAOYSA-H
SMILES O.O.O.O.O.O.[Na+].[Na+].Cl[Pt](Cl)(Cl)(Cl)(Cl)Cl
Nombre IUPAC disodio;hexacloroplatino(2-);hexahidrato
Peso molecular (g/mol) 561.85
PubChem CID 24846071
Formula Weight (peso de la fórmula) 561.88
Porcentaje de pureza 98%
Envase Frasco de vidrio
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons
Nombre del producto
  • Sodium hexachloroplatinate(IV) hexahydrate
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • Sensibilizante respiratorio Categoría 1
  • Sensibilización cutánea Categoría 1
Indicaciones de peligro
  • H317-Puede provocar una reacción alérgica en la piel.
  • H334-Puede provocar síntomas de alergia o asma o dificultades respiratorias en caso de inhalación.
Consejos de prudencia
  • P261-Evitar respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P304+P340-EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración.
  • P342+P311-En caso de síntomas respiratorios: Llamar a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/.
Otros peligros
  • MIXTURE LIST-Contain: Sodium hexachloroplatinate(IV) hexahydrate