Learn More
Hexacloropaladato sódico (IV) hidrato, 99,9 % (base metálica), Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11301678
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
25 g
Tamaño de la unidad:
1 g
25 g
5 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11301678 1 g 1 g
11381668 5 g 5 g
11391668 25 g 25 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 11301678 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor 011039.03
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 53823-60-2 | Cl6Na2Pd | 365.10 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 53823-60-2
Fórmula molecular Cl6Na2Pd
Peso molecular (g/mol) 365.10
Número MDL MFCD00014235
Clave InChI OWJQEDIJRBKDJO-UHFFFAOYSA-H
Nombre IUPAC disodium hexachloropalladiumbis(ylium)
SMILES [Na+].[Na+].Cl[Pd++](Cl)(Cl)(Cl)(Cl)Cl
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Sodium hexachloropalladate(IV) hydrate
Color Marrón a rojo
Notas del porcentaje del ensayo (base metálica)
Fórmula lineal Na2PdCl6·xH2O
Cantidad 1 g
Sensibilidad Hygroscopic
Formula Weight (peso de la fórmula) 365.10 (Anhydrous)
Porcentaje de pureza 99.9%
Forma física cristalino/a/s