Learn More
Hexacloroiridato(IV) de sodio hexahidrato, Ir 33,9 % mín., Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11331988
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
Tamaño de la unidad:
1 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11331988 1 g 1 g
11321988 5 g 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11331988 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor 011890.03
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 19567-78-3 | Cl6H12IrNa2O6 | 558.987 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar.Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original.El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 19567-78-3
Fórmula molecular Cl6H12IrNa2O6
Peso molecular (g/mol) 558.987
Número MDL MFCD00149169
Clave InChI QZVJPVJIAOOTJU-UHFFFAOYSA-H
Sinónimo sodium hexachloroiridate iv hexahydrate, cl6ir.2na.6h2o, sodium hexachloroiridate 2--water 2/1/6, disodium hexachloroiridate 2-hexahydrate
PubChem CID 19849276
Nombre IUPAC disodio;hexacloroiridio(2-);hexahidrato
SMILES O.O.O.O.O.O.[Na+].[Na+].Cl[Ir-2](Cl)(Cl)(Cl)(Cl)Cl
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Sodium hexachloroiridate(IV) hexahydrate
Punto de fusión 600°C (dec.)
Color Negro-rojo
Forma física Polvo
Cantidad 1 g
Información de solubilidad Soluble in water.
Formula Weight (peso de la fórmula) 558.99 (450.92 Anhydrous)
Concentration or Composition (by Analyte or Components) Ir 33,9% mín.