Learn More
Hexacloroiridato de sodio(IV) hexahidrato, +99,9 %, (base de trazas metálicas), Thermo Scientific Chemicals
Tienda Thermo Scientific Chemicals ProductosDescripción
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Sodium hexachloroiridate(IV) hexahydrate |
| Punto de fusión | 600.0°C |
| Nombre de nota | 99.9+% |
| CAS | 19567-78-3 |
| Color | Negro a rojo |
| Forma física | Polvo |
| Cantidad | 1 g |
| Intervalo de porcentaje de ensayo | 99.9+% |
| Fórmula molecular | Cl6IrNa2·6H2O |
| Fórmula lineal | Na2IrCl6·6H2O |
| Mostrar más |
Seguridad y manipulación
- Sodium hexachloroiridate(IV) hexahydrate
- Atención
- Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
- Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
- Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
- H319-Provoca irritación ocular grave.
- H335-Puede irritar las vías respiratorias.
- H315-Provoca irritación cutánea.
- P261-Evitar respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
- P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
- P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.