Learn More
Hexabromoplatinato de sodio(IV) hexahidrato, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11339359
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
Tamaño de la unidad:
1 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11339359 1 g 1 g
11349359 5 g 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11339359 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor 088966.03
Solicitar formato a granel o personalizado
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
CAS: 39277-13-9 | Br6Na2Pt | 720.488 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 39277-13-9
Fórmula molecular Br6Na2Pt
Peso molecular (g/mol) 720.488
Número MDL MFCD00014237
Clave InChI RFZKZIKSQSDBBI-UHFFFAOYSA-H
Sinónimo disodium hexabromoplatinate, sodium hexabromoplatinate iv, disodium hexabromoplatinumdiuide, platinate 2-, hexabromo-, disodium, oc-6-11
PubChem CID 20474473
Nombre IUPAC disodio;hexabromoplatino(2-)
SMILES [Na+].[Na+].Br[Pt-2](Br)(Br)(Br)(Br)Br
Tekniske data
Nombre del producto químico o material Sodium hexabromoplatinate (IV) hexahydrate
Forma física cristalino/a/s
Cantidad 1 g
Formula Weight (peso de la fórmula) 828.49 (720.49 Anhydrous)
RUO – Research Use Only
Produkttitel
Vælg et problem
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.