Learn More
Hexabromoiridato(IV) de sodio, Ir 24,1 % mín., Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11307497
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
Tamaño de la unidad:
1 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11307497 1 g 1 g
11317497 5 g 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11307497 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor 012649.03
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 28529-99-9 | Br6IrNa2 | 717.621 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 28529-99-9
Fórmula molecular Br6IrNa2
Peso molecular (g/mol) 717.621
Número MDL MFCD00064675
Clave InChI XUAIOVIZUXDJGC-UHFFFAOYSA-H
Sinónimo sodium hexabromoiridate iv, disodium hexabromoiridiumdiuide, sodium hexabromoiridate iv , ir, iridate 2-,hexabromo-,sodium 1:2 , oc-6-11
PubChem CID 71311344
Nombre IUPAC Disodio;hexabromoiridio(2-)
SMILES [Na+].[Na+].Br[Ir-2](Br)(Br)(Br)(Br)Br
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Sodium hexabromoiridate(IV)
Punto de fusión >350°C
Forma física cristalino/a/s
Cantidad 1 g
Formula Weight (peso de la fórmula) 717.63
Concentration or Composition (by Analyte or Components) Ir 24,1% mín.
Sensibilidad Hygroscopic