Learn More
Heptanosulfonato de sodio, MP Biomedicals
Código de producto. 11465144 Tienda MP Biomedicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
Código de producto. Cantidad
11465144 1 g
1 options
Código de producto. 11465144 Proveedor MP Biomedicals N.º de proveedor 0522686701
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 28-01-2027
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Sodium Heptane Sulfonate
CAS 22767-50-6
Fórmula molecular C7H15NaO3S
Cantidad 1 g
Sinónimo sodium 1-heptanesulfonate, sodium heptane-1-sulfonate, 1-heptanesulfonic acid sodium salt, 1-heptanesulfonic acid, sodium salt, sodium heptane-1-sulphonate, 1-heptanesulfonic acid, sodium salt 1:1, 1-heptanesulfonic acid sodium, sodium heptanesulfonate, 1-heptylsodiumsulfonate, sodium heptane sulfonate
Clave InChI REFMEZARFCPESH-UHFFFAOYSA-M
SMILES CCCCCCCS(=O)(=O)[O-].[Na+]
Nombre IUPAC sodio; heptano-1-sulfonato
Peso molecular (g/mol) 202.244
PubChem CID 23672332