Learn More
Sodium gualenate, MedChemExpress
Código de producto. 16488866
Encompass_Preferred
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
100 mg
Tamaño de la unidad:
100 miligramos
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
16488866 100 mg 100 miligramos
1 options
Código de producto. 16488866 Proveedor Medchem Express N.º de proveedor HYB2191
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 09-12-2026
MedChemExpress Sodium gualenate (Guaiazulenesulfonate sodium) is a hydrophilic derivative of guaiazulene with excellent anti-inflammatory and wound-healing effects mainly used for the treatment of duodenal ulcer, gastric ulcer and gastritis.
Sodium gualenate (Guaiazulenesulfonate sodium) is a hydrophilic derivative of guaiazulene with excellent anti-inflammatory and wound-healing effects mainly used for the treatment of duodenal ulcer, gastric ulcer and gastritis.
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Sodium gualenate
CAS 6223-35-4
Color Negro
Notas de grado de pureza Research
Fórmula molecular C15H17NaO3S
Cantidad 100 mg
Sinónimo Guaiazulenesulfonate sodium
Información de solubilidad DMSO : 30 mg/mL (99.88 mM; Need ultrasonic and warming)
SMILES O=S(C1=C2C(C)=CC=C(C(C)C)C=C2C(C)=C1)(O[Na])=O
Peso molecular (g/mol) 300.35
Formula Weight (peso de la fórmula) 300.35
Porcentaje de pureza 98.0%
Grado Research
Forma física Solid
Para utilizar con (aplicación) COVID-19-immunoregulation