Learn More
Glicolato de sodio, TRC
Código de producto. 30425052
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
250 g
Tamaño de la unidad:
250 g
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
30425052 250 g 250 g
1 options
Código de producto. 30425052 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCS090900250G
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 15-04-2027
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Sodium Glycolate
CAS 2836-32-0
Fórmula molecular C2H3NaO3
Cantidad 250 g
Sinónimo Sodium Hydroxyacetate
Fórmula InChI InChI=1S/C2H4O3.Na/c3-1-2(4)5;/h3H,1H2,(H,4,5);/q;+1/p-1
SMILES [Na+].OCC(=O)[O-]
Nombre IUPAC sodio; 2-hidroxiacetato
Peso molecular (g/mol) 98.03
Formula Weight (peso de la fórmula) 97.998