Learn More
Glicolato de sodio, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Sodium Glycolate |
| CAS | 2836-32-0 |
| Fórmula molecular | C2H3NaO3 |
| Cantidad | 100 g |
| Sinónimo | Sodium Hydroxyacetate |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C2H4O3.Na/c3-1-2(4)5;/h3H,1H2,(H,4,5);/q;+1/p-1 |
| SMILES | [Na+].OCC(=O)[O-] |
| Nombre IUPAC | sodio; 2-hidroxiacetato |
| Peso molecular (g/mol) | 98.03 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 97.998 |