Learn More
Glicolato sódico, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 10694272 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
25 g
100 g
Envase:
Frasco de vidrio
Tamaño de la unidad:
100 g
25 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase Tamaño de la unidad
10694272 25 g Frasco de vidrio 25 g
10489661 100 g Frasco de vidrio 100 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 10694272 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 351570250
ChemsChrom Mega Deals
Usar código promocional 27993
Ver todas las promociones
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 01-12-2026
Añadir a la cesta
CAS: 2836-32-0 | C2H3NaO3 | 98.03 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 2836-32-0
Fórmula molecular C2H3NaO3
Peso molecular (g/mol) 98.03
Número MDL MFCD00065358
Clave InChI VILMUCRZVVVJCA-UHFFFAOYSA-M
Sinónimo sodium glycolate, sodium hydroxyacetate, sodium 2-hydroxyacetate, sodium lycolate, monosodium glycolate, glycolic acid sodium salt, natriumglykolat, sodium glycollate, acetic acid, hydroxy-, monosodium salt, glycolic acid, monosodium salt
PubChem CID 517347
Nombre IUPAC sodio; 2-hidroxiacetato
SMILES C(C(=O)[O-])O.[Na+]
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Sodium glycolate
Nombre de nota 97%
Color Blanco
Espectro infrarrojo Auténtico
Intervalo de porcentaje de ensayo 97%
Envase Frasco de vidrio
Fórmula lineal NaOOCCH2OH
Cantidad 25 g
Información de solubilidad Solubility in water: soluble.
Formula Weight (peso de la fórmula) 98.03
Porcentaje de pureza 97%
Forma física Polvo