Learn More
Hidrato de glicocolato de sodio, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 10772833 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 g
25 g
Envase:
Frasco de vidrio
Tamaño de la unidad:
25 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase Tamaño de la unidad
10772833 5 g Frasco de vidrio 5 g
10492865 25 g Frasco de vidrio 25 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 10772833 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 369460050
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 10-12-2026
Añadir a la cesta
El hidrato de glicocolato de sodio, n.° de CAS 207614-05-9, es un conjugado de glicina de ácido biliar y también un detergente biológico iónico.
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
Descripción general
  • El hidrato de glicocolato de sodio es una sal biliar conjugada
  • Es un detergente iónico
Aplicaciones
  • El hidrato de glicocolato de sodio se utiliza para determinar los ácidos biliares totales séricos mediante métodos fluorimétricos y enzimáticos.
  • También se ha utilizado en estudios in vitro para investigar su efecto en la formación micelar y la solubilización de la testosterona.
  • Este compuesto se considera un detergente utilizado para solubilizar las grasas para su absorción.
  • Este producto químico se deriva sintéticamente de un compuesto natural, el ácido fólico.
  • El hidrato de glicocolato sódico se ha probado en el laboratorio para determinar su capacidad de formar un sistema de suministro liposomal para mejorar el suministro de insulina oral.Los resultados in vitro demostraron que los liposomas del glicocolato de sodio mostraron una actividad prometedora y pueden ser útiles para crear un nuevo enfoque para suministrar insulina de forma más eficaz.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 207614-05-9
Fórmula molecular C26H42NNaO6
Peso molecular (g/mol) 487.61
Número MDL MFCD09037360
Clave InChI OABYVIYXWMZFFJ-XIMBWSGONA-M
Sinónimo glycocholic acid sodium salt hydrate, sodium glycocholate hydrate, c26h42no6.na.2h2o, sodium glycocholate dihydrate
PubChem CID 45051920
Nombre IUPAC sodio; 2-[[(4R)-4-[(3R,5S,7R,8R,9S,10S,12S,13R,14S,17R)-3,7,12-trihidroxi-10,13-dimetil-2,3,4,5,6,7,8,9,11,12,14,15,16,17-tetradecahidro-1H-ciclopenta[a]fenantren-17-il]pentanoil]amino]acetato; dihidrato
SMILES [Na+].[H][C@@]1(CC[C@@]2([H])[C@]3([H])[C@H](O)C[C@]4([H])C[C@H](O)CC[C@]4(C)[C@@]3([H])C[C@H](O)[C@]12C)[C@H](C)CCC(=O)NCC([O-])=O
Specifications
Nombre del producto químico o material Sodium glycocholate hydrate
Nombre de nota 0.98
Color De incoloro a amarillo
Espectro infrarrojo Auténtico
Intervalo de porcentaje de ensayo 0.98
Envase Frasco de vidrio
Cantidad 5 g
Condición de rotación específica + 29.50 (20.00°C c=1,H2O)
Rotación específica +28° to +31° (20°C, 589nm) (c=1, H2O) on dry basis
Formula Weight (peso de la fórmula) 487.61
Porcentaje de pureza ≥97.5% (on dry basis) (Total base)
Forma física Líquido
Show More Show Less
compliance-icons
Product Identifier
  • Sodium glycocholate hydrate
Signal Word
  • Atención
Hazard Category
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
Hazard Statement
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
  • H335-Puede irritar las vías respiratorias.
  • H315-Provoca irritación cutánea.
Precautionary Statement
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.
  • P304+P340-EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración.