Learn More
Gluconato de sodio, extra puro, SLR, Fisher Chemical
Código de producto. 10356290 Tienda Fisher Chemical Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
500 g
Envase:
Jarra de plástico para polvo
Tamaño de la unidad:
500 GR
Código de producto. Cantidad Envase unitSize
10356290 500 g Jarra de plástico para polvo 500 GR
1 options
Código de producto. 10356290 Proveedor Fisher Chemical N.º de proveedor S/4100/53
Solicitar formato a granel o personalizado
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Ver productos alternativos
Especificaciones
Punto de fusión 206°C
CAS 527-07-1
Color Blanco
pH 6.5 to 8.0
Forma física Sólido
Cantidad 500 g
Fórmula molecular C6H11NaO7
Número MDL 64210
Sinónimo sodium gluconate, sodium d-gluconate, d-gluconic acid sodium salt, d-gluconic acid, monosodium salt, gluconic acid sodium salt, monosodium gluconate, glonsen, monosodium d-gluconate, gluconate sodium, pasexon 100t
Clave InChI UPMFZISCCZSDND-JJKGCWMISA-M
SMILES C(C(C(C(C(C(=O)[O-])O)O)O)O)O.[Na+]
Nombre IUPAC sodio;(2R,3S,4R,5R)-2,3,4,5,6-pentahidroxihexanoato
Peso molecular (g/mol) 218.137
PubChem CID 23672301
ChEBI CHEBI:84997
Formula Weight (peso de la fórmula) 218.14g/mol
Envase Jarra de plástico para polvo