Learn More
Glucoheptonato de sodio, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 15468319
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
100 g
500 g
1 kg
Tamaño de la unidad:
1 Kg
100 g
500 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
15468319 1 kg 1 Kg
15448319 100 g 100 g
15458319 500 g 500 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 15468319 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor J66811.A1
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 31138-65-5 | C7H13NaO8 | 248.163 g/mol
Sodium glucoheptonate is used for cleaning metal, mercerizing, paint stripping, and aluminum etching. It is also used to mercerize cotton, linen, hemp, and other plant-based fibers to increase strength and add luster to their overall appearance of threads and fabrics.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
El glucoheptonato de sodio se utiliza para limpiar metales, mercerización, decapado de pintura y grabado de aluminio. También se utiliza para mercerizar el algodón, el lino, el cáñamo y otras fibras a base de plantas para aumentar la resistencia general de hilos y tejidos y añadir lustre a su aspecto.
Solubilidad
Libremente soluble en agua
Notas
Mantener el recipiente bien cerrado. Almacenar en un lugar fresco y seco y en recipientes bien sellados.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 31138-65-5
Fórmula molecular C7H13NaO8
Peso molecular (g/mol) 248.163
Número MDL MFCD00013425
Clave InChI FMYOMWCQJXWGEN-AXUKCSBQSA-M
Sinónimo sodium glucoheptonate, sodium 2r,3r,4r,5s,6r-2,3,4,5,6,7-hexahydroxyheptanoate, d-sodium glucoheptonate, sodium-alpha-glucoheptonate, 2r,3r,4r,5s,6r-2,3,4,5,6,7-hexahydroxyheptanoic acid sodium salt
PubChem CID 49853507
Nombre IUPAC sodio;(2R,3R,4R,5S,6R)-2,3,4,5,6,7-hexahidroxiheptanoato
SMILES C(C(C(C(C(C(C(=O)[O-])O)O)O)O)O)O.[Na+]
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Sodium glucoheptonate
Color Blanco
Forma física Polvo
Cantidad 1 kg
Información de solubilidad Freely soluble in water
Formula Weight (peso de la fórmula) 248.16