Learn More
Galacturonato de sodio anhidro, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 15408189
Change view
Click to view available options
Cantidad:
5 g
25 g
Tamaño de la unidad:
25 g
5 g
15408189 5 g 5 g
15418189 25 g 25 g
2 options
Código de producto. 15408189
Marca: Thermo Scientific Alfa Aesar J66724.06
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 14984-39-5 | C6H9NaO7 | 216.121 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 14984-39-5
Fórmula molecular C6H9NaO7
Peso molecular (g/mol) 216.121
Número MDL MFCD06201013
Clave InChI MSXHSNHNTORCAW-NSBQNPTMSA-M
Sinónimo d-+-galacturonic acid sodium salt
PubChem CID 122174033
Nombre IUPAC sodio;(4S)-3,4,5,6-tetrahidroxioxano-2-carboxilato
SMILES C1(C(C(OC(C1O)O)C(=O)[O-])O)O.[Na+]
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Sodium galacturonate
Nombre de nota anhydrous
Color Blanco
Forma física Polvo
Cantidad 5 g
Formula Weight (peso de la fórmula) 216.12
Porcentaje de pureza 98%
Sensibilidad Hygroscopic