Learn More
Fumarato sódico, 98 %, Thermo Scientific™
Código de producto. 10772505 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
5 g
100 g
500 g
2.5 kg
Envase:
Frasco de vidrio
Tamaño de la unidad:
100 g
2.50 Kg
5 g
500 g
Código de producto. Cantidad Envase unitSize
10772505 500 g Frasco de vidrio 500 g
10291542 5 g Frasco de vidrio 5 g
10457192 100 g Frasco de vidrio 100 g
15139233 2.5 kg Frasco de vidrio 2.50 Kg
4 options
Código de producto. 10772505
Marca: Thermo Scientific Acros 215535000
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 17013-01-3 | C4H2Na2O4 | 160.04 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics.Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original.El producto original de Acros Organics / código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 17013-01-3
Fórmula molecular C4H2Na2O4
Peso molecular (g/mol) 160.04
Número MDL MFCD00064567
Clave InChI VXXVUHAXJHEYFH-SEPHDYHBSA-N
Sinónimo disodium fumarate, sodium fumarate, sodium fumarate dibasic, fumaric acid, disodium salt, fumaric acid disodium salt, fumaran sodny czech, fumaran sodny, disodium butenedioate, di-sodium fumarate, sodium monofumarate
PubChem CID 87110070
Nombre IUPAC ácido (E)-but-2-enodioico; sodio
SMILES C(=CC(=O)O)C(=O)O.[Na].[Na]
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Sodium fumarate
Color Blanco
Espectro infrarrojo Auténtico
Intervalo de porcentaje de ensayo 98%
Envase Frasco de vidrio
Fórmula lineal NaO2CCH=CHCO2Na
Cantidad 500 g
Beilstein 02,74
Índice Merck 10,4165
Información de solubilidad Solubility in water: 228g/L water. Other solubilities: insoluble in ethanol, aceton
Formula Weight (peso de la fórmula) 160.04
Porcentaje de pureza 98%
Forma física Polvo cristalino