Learn More
Fumarato de sodio, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11403634
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
100 g
500 g
2500 g
Tamaño de la unidad:
100 g
2500 g
500 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11403634 100 g 100 g
11413634 500 g 500 g
11423634 2500 g 2500 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 11403634 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor A11276.22
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 17013-01-3 | C4H4Na2O4 | 162.052 g/mol
Sodium fumarate is used as an acidity regulator in food processing and as terminal electron acceptors in the cultivation of certain anaerobic microorganisms. It is also used as a buffering agent and pH adjuster in cosmetic and personal care products. Further, it is used as a food additive.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
El fumarato de sodio se utiliza como regulador de la acidez en el procesamiento de alimentos y como aceptor terminal de electrones en el cultivo de ciertos microorganismos anaerobios. También se utiliza como agente tamponador y ajustador del pH en productos cosméticos y de cuidado personal. Además, se utiliza como aditivo alimentario.
Solubilidad
Soluble en agua.
Notas
Higroscópico. Incompatible con agentes oxidantes fuertes y ácidos fuertes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 17013-01-3
Fórmula molecular C4H4Na2O4
Peso molecular (g/mol) 162.052
Número MDL MFCD00064567
Clave InChI VXXVUHAXJHEYFH-SEPHDYHBSA-N
Sinónimo disodium fumarate, sodium fumarate, sodium fumarate dibasic, fumaric acid, disodium salt, fumaric acid disodium salt, fumaran sodny czech, fumaran sodny, disodium butenedioate, di-sodium fumarate, sodium monofumarate
PubChem CID 87110070
Nombre IUPAC ácido (E)-but-2-enodioico; sodio
SMILES C(=CC(=O)O)C(=O)O.[Na].[Na]
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Sodium fumarate
Intervalo de porcentaje de ensayo 98%
Cantidad 100 g
Sensibilidad Hygroscopic
Información de solubilidad Soluble in water.
Formula Weight (peso de la fórmula) 160.04
Porcentaje de pureza 98%
compliance-icons
Nombre del producto
  • Sodium fumarate
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
Indicaciones de peligro
  • H315-Provoca irritación cutánea.
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
  • H335-Puede irritar las vías respiratorias.
Consejos de prudencia
  • P261-Evitar respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.
  • P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
Otros peligros
  • MIXTURE LIST-Contain: Sodium fumarate