Learn More
Sodium formononetin-3'-sulfonate, MedChemExpress
Código de producto. 16465528
Encompass_Preferred
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 mg
10 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
5 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
16465528 10 mg 10 miligramos
16458237 5 mg 5 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 16465528 Proveedor Medchem Express N.º de proveedor HY13063
MedChemExpress Sodium formononetin-3'-sulfonate (Sul-F) is a water-sol.
Sodium formononetin-3'-sulfonate (Sul-F) is a water-sol.
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Sodium formononetin-3'-sulfonate
CAS 949021-68-5
Color Blanco
Notas de grado de pureza Research
Fórmula molecular C16H11NaO7S
Cantidad 10 mg
Sinónimo Sul-F
Información de solubilidad H2O : 25 mg/mL (67.51 mM; Need ultrasonic)
SMILES OC1=CC=C(C2=C1)C(C(C3=CC(S(=O)(O[Na])=O)=C(OC)C=C3)=CO2)=O
Peso molecular (g/mol) 370.31
Formula Weight (peso de la fórmula) 370.31
Porcentaje de pureza 99.79%
Grado Research
Forma física Solid
Para utilizar con (aplicación) COVID-19-immunoregulation