Learn More
Formiato de sodio, TRC
Código de producto. 30411488
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 g
500 g
Tamaño de la unidad:
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30411488 500 g -
30426686 5 g 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 30411488 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCS629000500G
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 141-53-7
Fórmula molecular CHNaO2
Peso molecular (g/mol) 68.01
Sinónimo Formic Acid Sodium Salt, NA-Amasil
Nombre IUPAC sodio; formato
SMILES [Na+].[O-]C=O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Sodium Formate
Cantidad 500 g
Fórmula InChI InChI=1S/CH2O2.Na/c2-1-3;/h1H,(H,2,3);/q;+1/p-1
Formula Weight (peso de la fórmula) 67.9874