Learn More
Solución de formiato de sodio, 10mM de NaOH en isopropanol/agua, Solstice
Código de producto. 15657590
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
100 mL
Envase:
Frasco de plástico
Tamaño de la unidad:
100 ml
Código de producto. Cantidad Envase Tamaño de la unidad
15657590 100 mL Frasco de plástico 100 ml
1 options
Código de producto. 15657590 Proveedor Honeywell-Fluka N.º de proveedor 97574100ML
 Artículo restringido
Solicitar formato a granel o personalizado
Actualmente no disponible: No tenemos información sobre cuándo estará disponible este producto.
Ver productos alternativos
adecuado para LC-MS, 10 mM de NaOH en isopropanol/agua (1:1) (HCOOH al + 0,2 % )
  • Líderes del sector durante más de 65 años
  • Solstice ofrece ahora reactivos inorgánicos de calidad premium en todo el – mundo, con consistencia, pureza y precisión garantizadas
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Sodium formate solution
CAS 141-53-7
Cantidad 100 mL
Fórmula molecular CHNaO2
Fórmula lineal HCOONa
Número MDL MFCD00013101
Número UN NONH for all modes of transport
Beilstein 3723428
Sinónimo sodium formate, formic acid, sodium salt, salachlor, formic acid sodium salt, formic acid, na salt, sodium formate, refined, sodium formiate, mravencan sodny czech, ccris 1037, hsdb 744
Clave InChI HLBBKKJFGFRGMU-UHFFFAOYSA-M
SMILES C(=O)[O-].[Na+]
Nombre IUPAC sodio; formato
Peso molecular (g/mol) 68.007
PubChem CID 2723810
ChEBI CHEBI:62965
Formula Weight (peso de la fórmula) 68,01g/mol
Envase Frasco de plástico
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons compliance-icons
Nombre del producto
  • Sodium formate solution
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
  • Líquido inflamable Categoría 2
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
Indicaciones de peligro
  • H225-Líquido y vapores muy inflamables.
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
  • H336-Puede provocar somnolencia o vértigo.
Consejos de prudencia
  • P210-Mantener alejado del calor, de superficies calientes, de chispas, de llamas abiertas y de cualquier otra fuente de ignición. No fumar.
  • P260-No respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P304+P340-EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración.
  • P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
  • P308+P313-EN CASO DE exposición manifiesta o presunta: Consultar a un médico.
Otros peligros
  • MIXTURE LIST-Contain: Propan-2-ol, sodiumhydroxide, Sodium formate