Learn More
Sodium Formate, Reagent grade, 97%, Honeywell™
Código de producto. 15650980 Tienda Solstice Research Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 kg
4 kg
Envase:
Poly Bottle
Tamaño de la unidad:
1 Kg
4 Kg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase Tamaño de la unidad
15650980 4 kg Poly Bottle 4 Kg
15640980 1 kg Poly Bottle 1 Kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 15650980 Proveedor Honeywell Research Chemicals N.º de proveedor 1076034KG
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Ver productos alternativos
Uso con reactivos, 97 %
  • ≥95 % para el uso general en laboratorio.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 141-53-7
Fórmula molecular CHNaO2
Peso molecular (g/mol) 68.007
Número MDL MFCD00013101
Clave InChI HLBBKKJFGFRGMU-UHFFFAOYSA-M
Sinónimo sodium formate, formic acid, sodium salt, salachlor, formic acid sodium salt, formic acid, na salt, sodium formate, refined, sodium formiate, mravencan sodny czech, ccris 1037, hsdb 744
PubChem CID 2723810
ChEBI CHEBI:62965
Nombre IUPAC sodio; formato
SMILES C(=O)[O-].[Na+]
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Sodium Formate
Punto de fusión 255°C
Color Incolora
pH 9 to 10 (at 20°C)
Forma física Solid
Cantidad 4 kg
Fórmula lineal HCOONa
Número UN NONH for all modes of transport
Beilstein 3595134
Información de solubilidad Soluble in water
Formula Weight (peso de la fórmula) 68.01g/mol
Porcentaje de pureza 97%
Grado Reactivo
Envase Poly Bottle
Densidad 1.92g/cu.cm