Learn More
Sodium Formate, purum p.a, ≥98.0% (NT), Honeywell™
Código de producto. 15636800 Tienda Honeywell Research Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
250 g
1 kg
5 kg
Envase:
Poly bottle
Tamaño de la unidad:
1 Kg
250 g
5 Kg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase unitSize
15636800 5 kg Poly bottle 5 Kg
15626800 250 g Poly bottle 250 g
15616800 1 kg Poly bottle 1 Kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 15636800 Proveedor Honeywell Research Chemicals N.º de proveedor 715405KG
Solicitar formato a granel o personalizado
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Ver productos alternativos
Purum p.a.,≥98.0% (NT)
  • Productos con certificado de garantía y/o adecuados para la aplicación analítica indicada.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 13755-29-8
Fórmula molecular BF4Na
Peso molecular (g/mol) 109.79
Número MDL MFCD00003515
Clave InChI KGJZTOFHXCFQIV-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo sodium tetrafluoroborate, sodium fluoborate, sodium fluoroborate, sodium borofluoride, sodium boron fluoride, apreton r, sodium boron tetrafluoride, sodium fluoroborate nabf4, sodium tetrafluoroborate 1-, sodium tetrafluroborate
PubChem CID 4343483
SMILES [Na+].F[B-](F)(F)F
Specifica
Nombre del producto químico o material Sodium tetrafluoroborate
Punto de fusión 255°C
Color Incolora
pH 9.0 to 10.0 (at 20°C)
Forma física Solid
Cantidad 5 kg
Fórmula lineal NaBF4
Número UN NONH for all modes of transport
Información de solubilidad 700g/L (at 20°C)
Nombre IUPAC sodio;tetrafluoroborato
Formula Weight (peso de la fórmula) 109.79g/mol
Porcentaje de pureza ≥98.0% (T)
Envase Poly bottle
Densidad 2.47g/mL at 25°C
Vedi altri risultati Mostra meno risultati
Titolo del prodotto
Selezionare un problema
Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.