Learn More
Sodium Formate, purum p.a, ≥98.0% (NT), Honeywell™
Código de producto. 15626800 Tienda Honeywell Research Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
250 g
1 kg
5 kg
Envase:
Poly bottle
Tamaño de la unidad:
1 Kg
250 g
5 Kg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase unitSize
15626800 250 g Poly bottle 250 g
15616800 1 kg Poly bottle 1 Kg
15636800 5 kg Poly bottle 5 Kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 15626800 Proveedor Honeywell Research Chemicals N.º de proveedor 71540250G
Solicitar formato a granel o personalizado
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Ver productos alternativos
Purum p.a.,≥98.0% (NT)
  • Productos con certificado de garantía y/o adecuados para la aplicación analítica indicada.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 13755-29-8
Fórmula molecular BF4Na
Peso molecular (g/mol) 109.79
Número MDL MFCD00003515
Clave InChI KGJZTOFHXCFQIV-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo sodium tetrafluoroborate, sodium fluoborate, sodium fluoroborate, sodium borofluoride, sodium boron fluoride, apreton r, sodium boron tetrafluoride, sodium fluoroborate nabf4, sodium tetrafluoroborate 1-, sodium tetrafluroborate
PubChem CID 4343483
SMILES [Na+].F[B-](F)(F)F
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Sodium tetrafluoroborate
Punto de fusión 255°C
Color Incolora
pH 9.0 to 10.0 (at 20°C)
Forma física Solid
Cantidad 250 g
Fórmula lineal NaBF4
Número UN NONH for all modes of transport
Información de solubilidad 700g/L (at 20°C)
Nombre IUPAC sodium tetrafluoroboranuide
Formula Weight (peso de la fórmula) 109.79g/mol
Porcentaje de pureza ≥98.0% (T)
Envase Poly bottle
Densidad 2.47g/mL at 25°C