Learn More
Formato de sodio, para HPLC, certificado, Fisher Chemical
Código de producto. 10102690 Tienda Fisher Chemical Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
250 g
Envase:
Jarra de plástico para polvo
Tamaño de la unidad:
250 GR
Código de producto. Cantidad Envase Tamaño de la unidad
10102690 250 g Jarra de plástico para polvo 250 GR
1 options
Código de producto. 10102690 Proveedor Fisher Chemical N.º de proveedor S/4086/50
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Ver productos alternativos
Especificaciones
Punto de ebullición 360°C
Punto de fusión 258°C
CAS 141-53-7
Color Blanco
pH 7 to 8.5
Forma física Sólido en polvo
Cantidad 250 g
Fórmula molecular CHNaO2
Número MDL 13101
Sinónimo sodium formate, formic acid, sodium salt, salachlor, formic acid sodium salt, formic acid, na salt, sodium formate, refined, sodium formiate, mravencan sodny czech, ccris 1037, hsdb 744
Clave InChI HLBBKKJFGFRGMU-UHFFFAOYSA-M
SMILES C(=O)[O-].[Na+]
Nombre IUPAC sodio; formato
Peso molecular (g/mol) 68.007
PubChem CID 2723810
ChEBI CHEBI:62965
Formula Weight (peso de la fórmula) 68.01g/mol
Envase Jarra de plástico para polvo