Learn More
Sodium Formate, Solstice
Código de producto. 15651580 Tienda Honeywell Fluka Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
50 g
250 g
Tamaño de la unidad:
250 g
50 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
15651580 50 g 50 g
15641580 250 g 250 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 15651580 Proveedor Honeywell-Fluka N.º de proveedor 1784150G
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Ver productos alternativos
for HPLC,≥99.0% (NT)
  • Líderes del sector durante más de 65 años
  • Honeywell ofrece ahora reactivos inorgánicos de primera calidad Fluka™ en todo el mundo – con consistencia, pureza y precisión garantizadas
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 141-53-7
Fórmula molecular CHNaO2
Peso molecular (g/mol) 68.007
Número MDL MFCD00013101
Clave InChI HLBBKKJFGFRGMU-UHFFFAOYSA-M
Sinónimo sodium formate, formic acid, sodium salt, salachlor, formic acid sodium salt, formic acid, na salt, sodium formate, refined, sodium formiate, mravencan sodny czech, ccris 1037, hsdb 744
PubChem CID 2723810
ChEBI CHEBI:62965
Nombre IUPAC sodio; formato
SMILES C(=O)[O-].[Na+]
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Sodium Formate
Cantidad 50 g
Fórmula lineal HCOONa
Número UN NONH for all modes of transport
Beilstein 3595134
Información de solubilidad Soluble in water 0.1g/mL at 25°C
Formula Weight (peso de la fórmula) 68.01g/mol
Porcentaje de pureza ≥99% (NT)