Learn More
Formato de sodio-d1, CDN
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Sodium deuterioformate |
| CAS | 3996-15-4 |
| Fórmula molecular | C 2 H O2 . Na |
| Cantidad | 5 g |
| Fórmula InChI | InChI=1 S/CH2O2.Na/c2-1-3;/h1H,(H,2,3);/q;+1/p-1/i1D; |
| SMILES | [Na+].[2 H]C(=O)[O-] |
| Nombre IUPAC | deuterioformiato de sodio |
| Peso molecular (g/mol) | 69.01 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 68.9937 g/mol |
| Porcentaje de pureza | 99 atom % D, min 98% Chemical Purity |