Learn More
Formato de sodio, reactivo ACS, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 12386263 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
100 g
500 g
2.5 kg
Envase:
Frasco de plástico
Unit Size:
100 GR
2.50 KG
500 GR
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Product Code. Cantidad Envase Unit Size
12386263 100 g Frasco de plástico 100 GR
12357183 500 g Frasco de plástico 500 GR
12347183 2.5 kg Frasco de plástico 2.50 KG
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
This item is not returnable. View return policy
Product Code. 12386263 Supplier Thermo Scientific Acros Supplier No. 446951000
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    23.30€
    19.65€ / 100 g
    Ahorro 3.65€
    15% Descuento
View all promotions
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 27-11-2026
Add to basket
Edge
This item is not returnable. View return policy
CAS: 141-53-7 | CHNaO2 | 68.01 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 141-53-7
Fórmula molecular CHNaO2
Peso molecular (g/mol) 68.01
Clave InChI HLBBKKJFGFRGMU-UHFFFAOYSA-M
Sinónimo sodium formate, formic acid, sodium salt, salachlor, formic acid sodium salt, formic acid, na salt, sodium formate, refined, sodium formiate, mravencan sodny czech, ccris 1037, hsdb 744
PubChem CID 2723810
ChEBI CHEBI:62965
Nombre IUPAC sodio; formato
SMILES C(=O)[O-].[Na+]
Specifications
Nombre del producto químico o material Sodium formate
Punto de fusión 258.0°C to 261.0°C
Punto de ebullición 360.0°C
Envase Frasco de plástico
Fórmula lineal HCO2Na
Cantidad 100 g
Índice Merck 158756
Información de solubilidad Solubility in water: 550g/L (20°C). Other solubilities: soluble in glycerol,slightly soluble in alcohol,insoluble in ether
Formula Weight (peso de la fórmula) 68.01
Grado Reactivo ACS
Materia insoluble 0.005% max