Learn More
Formato de sodio, reactivo ACS, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 12357183 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
100 g
500 g
2.5 kg
Envase:
Frasco de plástico
Tamaño de la unidad:
100 GR
2.50 KG
500 GR
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase Tamaño de la unidad
12357183 500 g Frasco de plástico 500 GR
12386263 100 g Frasco de plástico 100 GR
12347183 2.5 kg Frasco de plástico 2.50 KG
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 12357183 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 446955000
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    66.95€
    62.80€ / 500 g
    Ahorro 4.15€
    6% Descuento
Ver todas las promociones
 Artículo restringido
En stock
Añadir a la cesta
Edge
CAS: 141-53-7 | CHNaO2 | 68.01 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 141-53-7
Fórmula molecular CHNaO2
Peso molecular (g/mol) 68.01
Clave InChI HLBBKKJFGFRGMU-UHFFFAOYSA-M
Sinónimo sodium formate, formic acid, sodium salt, salachlor, formic acid sodium salt, formic acid, na salt, sodium formate, refined, sodium formiate, mravencan sodny czech, ccris 1037, hsdb 744
PubChem CID 2723810
ChEBI CHEBI:62965
Nombre IUPAC sodio; formato
SMILES C(=O)[O-].[Na+]
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Sodium formate
Punto de fusión 258.0°C to 261.0°C
Punto de ebullición 360.0°C
Envase Frasco de plástico
Fórmula lineal HCO2Na
Cantidad 500 g
Índice Merck 158756
Información de solubilidad Solubility in water: 550g/L (20°C). Other solubilities: soluble in glycerol,slightly soluble in alcohol,insoluble in ether
Formula Weight (peso de la fórmula) 68.01
Grado Reactivo ACS
Materia insoluble 0.005% max