Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Sodium Formate |
| CAS | 141-53-7 |
| Forma física | Crystals |
| Cantidad | 500 g |
| Densidad | 1,92 g/cm3 a 20 °C |
| Fórmula molecular | CHNaO2 |
| Sinónimo | sodium formate, formic acid, sodium salt, salachlor, formic acid sodium salt, formic acid, na salt, sodium formate, refined, sodium formiate, mravencan sodny czech, ccris 1037, hsdb 744 |
| Clave InChI | HLBBKKJFGFRGMU-UHFFFAOYSA-M |
| SMILES | C(=O)[O-].[Na+] |
| Nombre IUPAC | sodio; formato |
| Mostrar más |