Learn More
Formato de sodio, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 10197203 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1kg
5kg
Envase:
Frasco de plástico
Tamaño de la unidad:
1 KG
5 KG
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase Tamaño de la unidad
10197203 5kg Frasco de plástico 5 KG
10584071 1kg Frasco de plástico 1 KG
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 10197203 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 148230051
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    124.00€
    120.00€ / 5 Kg
    Ahorro 4.00€
    3% Descuento
 Artículo restringido
En stock
Añadir a la cesta
Edge
CAS: 141-53-7 | CHNaO2 | 68.007 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 141-53-7
Fórmula molecular CHNaO2
Peso molecular (g/mol) 68.007
Número MDL MFCD00013101
Clave InChI HLBBKKJFGFRGMU-UHFFFAOYSA-M
Sinónimo sodium formate, formic acid, sodium salt, salachlor, formic acid sodium salt, formic acid, na salt, sodium formate, refined, sodium formiate, mravencan sodny czech, ccris 1037, hsdb 744
PubChem CID 2723810
ChEBI CHEBI:62965
Nombre IUPAC sodio; formato
SMILES C(=O)[O-].[Na+]
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Sodium formate
Punto de fusión De 258,0 °C a 261,0 °C
Color Blanco
Punto de ebullición de 360,0 °C
Espectro infrarrojo Auténtico
Intervalo de porcentaje de ensayo 0.99
Envase Frasco de plástico
Fórmula lineal HCO2Na
Cantidad 5kg
Beilstein 02, 8
Fieser 8458
Índice Merck 15, 8756
Información de solubilidad Solubilidad en agua:550 g/l (20 °C).Otras solubilidades: soluble en glicerol, ligeramente soluble en alcohol, insoluble en éter
Formula Weight (peso de la fórmula) 68.01
Porcentaje de pureza 0.99
Forma física Polvo cristalino