Descripción
- Líderes del sector durante más de 65 años
- Solstice ofrece ahora reactivos inorgánicos de calidad premium en todo el – mundo, con consistencia, pureza y precisión garantizadas
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Sodium Formate |
| Punto de fusión | 259 °C a 262 °C |
| Color | Blanco |
| Cantidad | 500 g |
| Fórmula lineal | HCOONa |
| Número UN | NONH for all modes of transport |
| Beilstein | 3595134 |
| Información de solubilidad | Soluble en agua |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 68,01g/mol |
| Porcentaje de pureza | ≥99,0% |
| Mostrar más |