Learn More
Formato de sodio, ≥ 99,0%, (Grado reactivo ACS), MP Biomedicals
Código de producto. 11437882 Tienda MP Biomedicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
100 g
1 kg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad
11437882 1 kg
11417882 100 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11437882 Proveedor MP Biomedicals N.º de proveedor 0215257691
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 03-12-2026
CAS 141-53-7
Fórmula molecular CHNaO2
Peso molecular (g/mol) 68.007
Clave InChI HLBBKKJFGFRGMU-UHFFFAOYSA-M
Sinónimo sodium formate, formic acid, sodium salt, salachlor, formic acid sodium salt, formic acid, na salt, sodium formate, refined, sodium formiate, mravencan sodny czech, ccris 1037, hsdb 744
PubChem CID 2723810
ChEBI CHEBI:62965
Nombre IUPAC sodio; formato
SMILES C(=O)[O-].[Na+]
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Sodium Formate
Cantidad 1 kg
Intervalo de porcentaje de ensayo ≥99,0%
Formula Weight (peso de la fórmula) 68
Grado Reactivo ACS